accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 90417-38-2

IUPAC Name: 8-hydroxy-2-methyl-1,4-dihydroquinazolin-4-one
Synonyme: 8-hydroxy-2-methyl-1H-quinazolin-4-one
Molekulargewicht (g/mol): 176.18
Summenformel: C9H8N2O2
InChi Key: YJDAOHJWLUNFLX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=NC(=O)C2=CC=CC(O)=C2N1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern