CAS RN 91444-54-1
CAS RN 91444-54-1
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
2-(4-Hydroxyphenyl)-3-methyl-1H-indol-5-ol, TRC
CAS: 91444-54-1 Summenformel: C15 H13 N O2 Molekulargewicht (g/mol): 239.27 Synonym: 2-(4-Hydroxy-Phenyl)-3-Methyl-1H-Indole-5-Ol IUPAC-Name: 2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-1H-indol-5-ol SMILES: Cc1c([nH]c2ccc(O)cc12)c3ccc(O)cc3