accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 917397-94-5

IUPAC Name: 1-[3-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]cyclopropane-1-carbonitrile
Synonyme: 1-[3-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]cyclopropane-1-carbonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 287.14
Summenformel: C16H19BFNO2
InChi Key: TZNIMHCBELUQIQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(F)C=C(C=C1)C1(CC1)C#N
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern