CAS RN 92823-03-5
CAS RN 92823-03-5
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Flomoxef Sodium, TRC
CAS: 92823-03-5 Summenformel: C15H17F2N6NaO7S2 Molekulargewicht (g/mol): 518.45 Synonym: Flomoxef sodium salt,(6R-cis)-7-[[[(Difluoromethyl)thio]acetyl]amino]-3-[[[1-(2-hydroxyethyl)-1H-tetrazol-5-yl]thio]methyl]-7-methoxy-8-oxo-5-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid sodium salt SMILES: [Na+].CO[C@]1(NC(=O)CSC(F)F)[C@H]2OCC(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])CSc3nnnn3CCO