CAS RN 928839-58-1
CAS RN 928839-58-1
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Methyl 2-Amino-4-fluoro-3-methylbenzoate, TRC
CAS: 928839-58-1 Summenformel: C9H10NO2F Molekulargewicht (g/mol): 183.17 IUPAC-Name: methyl 2-amino-4-fluoro-3-methylbenzoate SMILES: COC(=O)c1ccc(F)c(C)c1N