accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 93-56-1

OHOH

CAS RN 93-56-1

IUPAC Name: 1-phenylethane-1,2-diol
Synonyme: 1,2-ethanediol, 1-phenyl-
Molekulargewicht (g/mol): 138.17
Summenformel: C8H10O2
InChi Key: PWMWNFMRSKOCEY-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OCC(O)C1=CC=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
Siedepunkt 
  • (4)
Physikalische Form 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (3)