CAS RN 930110-99-9
CAS RN 930110-99-9
IUPAC Name:
5-(furan-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Synonyme:
5-(furan-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Molekulargewicht (g/mol):
189.17
Summenformel:
C10H7NO3
InChi Key:
LTWJYKGQIACFMN-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)C1=NC=C(C=C1)C1=CC=CO1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
5-(2-Furyl)pyridin-2-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
CAS: 930110-99-9 Summenformel: C10H7NO3 Molekulargewicht (g/mol): 189.17 MDL-Nummer: MFCD10700052 InChI-Schlüssel: LTWJYKGQIACFMN-UHFFFAOYSA-N Synonym: 5-furan-2-yl picolinic acid,5-furan-2-yl pyridine-2-carboxylic acid,5-2-furyl pyridine-2-carboxylic acid,5-fur-2-yl pyridine-2-carboxylic acid,5-furan-2-yl picolinicacid,2-pyridinecarboxylicacid,5-2-furanyl,2-pyridinecarboxylic acid, 5-2-furanyl PubChem CID: 26343608 IUPAC-Name: 5-(Furan-2-yl)Pyridin-2-Carbonsäure SMILES: C1=COC(=C1)C2=CN=C(C=C2)C(=O)O