CAS RN 932-66-1
CAS RN 932-66-1
IUPAC Name:
1-(cyclohex-1-en-1-yl)ethan-1-one
Synonyme:
1-(cyclohex-1-en-1-yl)ethanone
Molekulargewicht (g/mol):
124.18
Summenformel:
C8H12O
InChi Key:
LTYLUDGDHUEBGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(=O)C1=CCCCC1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Sonderaktionen verfügbar
1-Acetyl-1-cyclohexen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Acetyl-1-cyclohexen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 932-66-1 Summenformel: C8H12O Molekulargewicht (g/mol): 124.18 MDL-Nummer: MFCD00001547 InChI-Schlüssel: LTYLUDGDHUEBGX-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1-acetyl-1-cyclohexene,1-acetylcyclohexene,1-cyclohex-1-en-1-yl ethanone,1-cyclohexen-1-yl ethanone,ethanone, 1-1-cyclohexen-1-yl,ketone, 1-cyclohexen-1-yl methyl,unii-7539u6wqbl,methyl 1-cyclohexenyl ketone,1-cyclohexen-1-yl methyl ketone,1-1-cyclohexenyl-ethanone PubChem CID: 13612 IUPAC-Name: 1-(Cyclohexen-1-yl)ethanon SMILES: CC(=O)C1=CCCCC1