CAS RN 937-20-2
IUPAC Name:
2-chloro-1-(4-chlorophenyl)ethan-1-one
Synonyme:
2,4'-dichloroacetophenone
Molekulargewicht (g/mol):
189.04
Summenformel:
C8H6Cl2O
InChi Key:
FWDFNLVLIXAOMX-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClCC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
2-Chlor-1-(4-chlorphenyl)ethanon, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
2-Chlor-1-(4-chlorphenyl)ethanon, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
2-Chlor-1-(4-chlorphenyl)ethanon, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.