accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 94050-90-5

IUPAC Name: (2R)-2-(4-hydroxyphenoxy)propanoic acid
Synonyme: hydroxyphenoxy propionic acid
Molekulargewicht (g/mol): 182.18
Summenformel: C9H10O4
InChi Key: AQIHDXGKQHFBNW-ZCFIWIBFSA-N
SMILES: C[C@@H](OC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern