CAS RN 946409-21-8
CAS RN 946409-21-8
IUPAC Name:
4,4,5,5-tetramethyl-2-[4-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
Synonyme:
4,4,5,5-tetramethyl-2-[4-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
Molekulargewicht (g/mol):
310.2
Summenformel:
C19H23BO3
InChi Key:
YLEMWKPHWXIWOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(COC2=CC=CC=C2)C=C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
4-(Phenoxymethyl)-benzolboronsäurepinakolester, 95 %, Thermo Scientific™
CAS: 946409-21-8 Summenformel: C19H23BO3 Molekulargewicht (g/mol): 310.20 MDL-Nummer: MFCD18827485 InChI-Schlüssel: YLEMWKPHWXIWOL-UHFFFAOYSA-N Synonym: 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-phenoxymethyl-phenyl-1,3,2 dioxaborolane,4,4,5,5-tetramethyl-2-4-phenoxymethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane,amtb380,2-4-phenoxymethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane PubChem CID: 57655492 IUPAC-Name: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(Phenoxymethyl)Phenyl]-1,3,2-Dioxaborolan SMILES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(COC2=CC=CC=C2)C=C1