CAS RN 947-72-8
CAS RN 947-72-8
IUPAC Name:
9-chlorophenanthrene
Synonyme:
9-chlorophenanthrene
Molekulargewicht (g/mol):
212.68
Summenformel:
C14H9Cl
InChi Key:
CJWHZQNUDAJJSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClC1=CC2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
9-Chlorophenanthrene (>90%), TRC
CAS: 947-72-8 Summenformel: C14 H9 Cl Molekulargewicht (g/mol): 212.67 Synonym: Phenanthrene, 9-chloro-,9-Chlorophenanthrene,10-Chlorophenanthrene,NSC 8552 IUPAC-Name: 9-chlorophenanthrene SMILES: Clc1cc2ccccc2c3ccccc13