CAS RN 96853-41-7
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
1-(2-Nitroethyl)-2-naphthol, TRC
CAS: 96853-41-7 Summenformel: C12 H11NO3 Molekulargewicht (g/mol): 217.22 IUPAC-Name: 1-(2-nitroethyl)naphthalen-2-ol SMILES: Oc1ccc2ccccc2c1CC[N+](=O)[O-]