accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 97-07-4

CH3SOOClNOO

CAS RN 97-07-4

IUPAC Name: 1-chloro-4-methanesulfonyl-2-nitrobenzene
Synonyme: 1-chloro-4-methanesulfonyl-2-nitrobenzene
Molekulargewicht (g/mol): 235.64
Summenformel: C7H6ClNO4S
InChi Key: JAANTSGNTKWLFA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)[N+]([O-])=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern