accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClO

CAS RN 98-88-4

IUPAC Name: benzoyl chloride
Synonyme: benzoyl chloride
Molekulargewicht (g/mol): 140.57
Summenformel: C7H5ClO
InChi Key: PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC(=O)C1=CC=CC=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (3)
  • (2)
  • (6)
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (8)
Physikalische Form 
  • (2)
  • (7)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (6)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (8)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)