CAS RN 99-43-4
CAS RN 99-43-4
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
2-(Diethylamino)ethyl 4-amino-3-butoxybenzoate, TRC
CAS: 99-43-4 Summenformel: C17H28N2O3 Molekulargewicht (g/mol): 308.42 Synonym: Benzoic acid, 4-amino-3-butoxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester,2-Diethylaminoethyl 4-amino-3-butoxybenzoate,3-Butoxy-4-aminobenzoic acid 2-diethylaminoethyl ester,4-Amino-3-butoxybenzoic acid 2-diethylaminoethyl ester,Benoxinate,Conjucain,Dorsacain,Novesinol,Oxybucaine,Oxybuprocaine,Prescaina SMILES: CCCCOc1cc(ccc1N)C(=O)OCCN(CC)CC