accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 99-87-6

H3CCH3CH3

CAS RN 99-87-6

IUPAC Name: 1-methyl-4-(propan-2-yl)benzene
Synonyme: cymene 对伞花烃 P-isopropyltoluene camphogen P-cymol P-cimene P-methylcumene P-I-propyltoluene 4-isopropylbenzyl radical isopropyltoluene
Molekulargewicht (g/mol): 134.22
Summenformel: C10H14
InChi Key: HFPZCAJZSCWRBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)C1=CC=C(C)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (7)
  • (3)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (2)
  • (4)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (2)
  • (4)
Physikalische Form 
  • (4)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (7)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (1)