UserName
Sicherheit Kontinuität Und Bereitschaft Im Labor
Vier Tipps zur Verhinderung von Kreuzkontaminationen im Labor
August 2023 | 4 Min. Lesezeit | Von: DWK Life Sciences
Vier Tipps zur Verhinderung von Kreuzkontaminationen im Labor
In der Laborumgebung kann sich eine Kontamination leicht ausbreiten, was sich auf die Gültigkeit der durchgeführten Arbeiten und die Integrität der Proben sowie auf die allgemeine Gesundheit und Sicherheit auswirkt. In diesem Artikel gehen wir der Frage nach, wie sich eine Kreuzkontamination von Chemikalien im Labor vermeiden lässt. Dazu gehören die eindeutige Kennzeichnung von Behältern und deren Inhalt sowie die regelmäßige Reinigung und Sterilisation von Arbeitsflächen.
Reinigen und Sterilisieren von Arbeitsflächen
Wenn es um die Sauberkeit im Labor geht, müssen die Verfahren gründlich und effektiv sein. Die Art und Weise, wie Reinigungsmittel gelagert und dosiert werden, kann selbst einen erheblichen Einfluss haben. Waschflaschen wie die Azlon™ Round Integral Wash Bottle, die mit einem integrierten Ausgießer und einer Präzisionsspitze ausgestattet ist, können sicher und effizient verwendet werden - und minimieren die Kontamination, da das Innenrohr beim Nachfüllen der Flasche nicht entfernt und auf die Werkbank gelegt werden muss. Eine weitere Option ist die Azlon™-Weithalsflasche, die speziell für ein einfaches und auslaufsicheres Befüllen entwickelt wurde, wodurch unnötige Verschmutzungen und Aufräumarbeiten am Arbeitsplatz vermieden werden. Alle Flaschen können zur einfachen Identifizierung individuell gestaltet werden, sei es für Wasser, Aceton, Methanol oder andere Lösungsmittel.
Das Labor sauber zu halten, liegt in der Verantwortung aller, die darin arbeiten, und es gibt einige Richtlinien zur Unterstützung, die unten aufgeführt sind:
  • Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten oder Pulver auf, sobald sie auftreten. Alle verschütteten Stoffe im Labor sollten mit höchster Priorität behandelt werden, da sie nicht nur eine Kontaminationsquelle darstellen, sondern auch zu schweren Verletzungen oder Gefahren für die in der Nähe befindlichen Personen führen können
  • Räumen Sie alle Laborprodukte nach Gebrauch wieder an ihren Platz zurück. Dies trägt zur allgemeinen Effizienz und zum reibungslosen Betrieb des Labors bei
  • Nach der Reinigung von Geräten, insbesondere von Glaswaren, stellen Sie sicher, dass diese sicher aufbewahrt werden, um Brüche zu vermeiden
  • Verlassen Sie Ihren Arbeitstisch am Ende des Tages sauber. Das spart Zeit, wenn die Arbeit am nächsten Tag wieder aufgenommen wird, und verringert die Gefahr, dass Verunreinigungen künftige Prozesse beeinträchtigen
Klare Identifizierung
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Geräte zur Probenentnahme und -lagerung im Labor gegebenenfalls beschriftet werden, damit der Inhalt schnell und einfach unterschieden werden kann. Fehler können kostspielig sein und wertvolle Arbeit gefährden. Glücklicherweise kann die einfache Identifizierung von Proben auf verschiedene Weise unterstützt werden, z. B. durch die Verwendung von farbcodierten Deckeln auf Aufbewahrungsgefäßen oder durch die Verwendung von Barcodes und deutlich gedruckten Etiketten. Zum Beispiel machen DWK Life Sciences DURAN™ Stretchable Silicone Lids Gebrauch von der Farbcodierung, um eine hoch visuelle, identifizierbare Art der Abdeckung von Laborbehältern verschiedener Formen und Größen zu bieten, insbesondere von Behältern, die normalerweise keine zugehörigen Deckel oder Verschlüsse haben (wie Bechergläser oder Erlenmeyerkolben).
Verwendung von Schutzausrüstung
Auch wenn Sie nicht mit gefährlichen Stoffen arbeiten, sollten Sie Handschuhe tragen, da sie Ihre Haut vor Chemikalien oder anderen Gefahren schützen und in einigen Fällen auch Ihre Arbeit vor Verunreinigungen schützen können. Nach Gebrauch sollten die Handschuhe ausgezogen, ordnungsgemäß entsorgt und durch ein neues Paar ersetzt werden, um das Kontaminationsrisiko im Labor weiter zu verringern.
Laborabzugshauben (z. B. Laminar-Flow-Hauben und Biosicherheitskabinen) sind Lüftungsgeräte, die im Labor häufig eingesetzt werden, um kontrollierte Arbeitsbereiche zu schaffen, die sowohl das Laborpersonal als auch die Materialien, mit denen es arbeitet, schützen. Sie sind besonders nützlich, wenn bestimmte Arbeiten von einer sterilen Technik abhängen oder mit pathogenen oder anderen hochempfindlichen Materialien zu tun haben, die leicht kontaminiert werden könnten.
Waschen, ausspülen, wiederholen!
Wenn es darum geht, Kreuzkontaminationen im Labor unter Kontrolle zu halten, lautet ein wichtiges Mantra "gut und oft reinigen". Reinigen Sie die entsprechenden Laborgeräte zwischen den Einsätzen, und reinigen Sie die Arbeitsflächen und andere sterile Bereiche häufig im Rahmen dieser Routine. Regelmäßige Autoklavenzyklen werden ebenfalls empfohlen, um die Sterilisation der Behälter zu gewährleisten. Um eine mögliche Kontamination zu vermeiden, sollten Sie die entsprechenden Anweisungen für den Autoklaviervorgang selbst befolgen, einschließlich der Dauer des Zyklus und der richtigen Vorbereitung der Ausrüstung. Nicht alle Gegenstände können autoklaviert werden, insbesondere Kunststoffartikel aus Polymeren, die nicht für die Temperaturen im Autoklaven geeignet sind. In diesem Fall sollte stattdessen ein gründlicher Reinigungsprozess durchgeführt werden.