UserName
Neue Innovative Technologie Laborausstattung
Einführung des NineFocus-Messgeräts mit InLab DES-Sensoren
Oktober 2025 | 4 Minuten Lesezeit | Von: METTLER TOLEDO
Einführung des NineFocus-Messgeräts mit InLab DES-Sensoren
Für überzeugende Präzision und unbegrenzte Möglichkeiten bei pH-, Leitfähigkeits-, DO- und Ionenmessungen
Für überzeugende Präzision und unbegrenzte Möglichkeiten bei pH-, Leitfähigkeits-, DO- und Ionenmessungen In modernen Laboren erfordert das Treffen intelligenter Entscheidungen und die Unterstützung nachhaltigen Wachstums zuverlässige, effiziente und regulatorisch konforme Technologie. Während Messungen wie pH, Leitfähigkeit, gelöster Sauerstoff (DO) und Ionen-Konzentration routinemäßig durchgeführt werden, sind sie entscheidend für die Sicherstellung der Genauigkeit und Integrität von Analysen in vielen Branchen – von der Pharmaindustrie bis zu Lebensmitteln und Getränken. Deshalb hat METTLER TOLEDO ein neues pH-Messsystem entwickelt, das nicht nur präzise Messungen liefert, sondern auch Ihren gesamten Laborworkflow auf das nächste Level hebt und optimiert.
Zusammen mit der geführten Fehlerbehebung der digitalen InLab™ DES™-Sensoren setzt dieses dynamische Duo einen neuen Standard für herausragende Messleistung.
NineFocus™: Präzision und Vielseitigkeit für moderne Labore
Basierend auf den Kernprioritäten der Labore ist NineFocus™ ein leistungsstarkes, multiparametrisches Tischmessgerät für überzeugende Präzision und unbegrenzte Möglichkeiten bei der Bestimmung von pH-Wert, Leitfähigkeit, Ionen-Konzentration, Redox und gelöstem Sauerstoff. Das modulare Messgerät ist am besten mit den intelligenten, digitalen InLab™ DES™-Sensoren für Sicherheit im Labor oder in der Nähe der Produktion. Das NineFocus-System ist darauf ausgelegt, die Produktivität zu steigern, Betriebskosten zu senken und konsistente, präzise Messungen zu gewährleisten. Mit einem modularen Design und benutzerfreundlicher Bedienung unterstützt es auch die vollständige Einhaltung von Vorschriften. Zusammen mit der geführten Fehlerbehebung der digitalen InLab™ DES™-Sensoren setzt dieses dynamische Duo einen neuen Standard für herausragende Messleistung.
Kernstärken und wie sie Ihnen zugutekommen Entwickelt zur Weiterentwicklung:
Im Herzen von NineFocus™ befindet sich ein eingebautes digitales Modul, das bis zu vier Parameter messen kann. Diese Flexibilität bedeutet, dass der Wechsel von einer Anwendung zur anderen keinen neuen Messgerätkauf erfordert – einfach den Sensor wechseln. Beispielsweise ist die Umstellung eines pH-Messgeräts auf die Messung der Leitfähigkeit unkompliziert. Die Produktivität kann auch durch das Hinzufügen zusätzlicher Module skaliert werden, sodass bis zu vier Parameter gleichzeitig oder nacheinander gemäß den Bedürfnissen des Benutzers gemessen werden können. Die Ergänzung eines analogen Moduls erweitert die Kompatibilität weiter und ermöglicht die Verwendung analoger Sensoren wie InLab™ ISM.
Schnelle Problemlösung: Die Diagnosefähigkeit der digitalen InLab™ DES™-Sensoren überwacht kontinuierlich den Zustand des Sensors. Sie bietet klare, schrittweise Anleitungen zur Fehlerbehebung direkt am Messgerät, erleichtert die vorbeugende Wartung und hilft, das Risiko eines vorzeitigen Sensoraustauschs zu verringern.
Sicherstellung der Datenintegrität: NineFocus™ verfügt über flexible Benutzerverwaltungsmöglichkeiten, die es Administratoren ermöglichen, Benutzergruppen gemäß spezifischen Anforderungen anzupassen. Dieses System schützt Einstellungen durch rollenbasierte Zugriffskontrollen und benutzerspezifische Passwörter und unterstützt die strikte Einhaltung von Vorschriften und Branchenstandards.
Intuitive Bedienung: Mit der OneClick™-Oberfläche können Bediener benutzerdefinierte Verknüpfungen zu komplexen Arbeitsabläufen sofort vom Startbildschirm aus starten, Zeit sparen und die Fehlerwahrscheinlichkeit minimieren. Diese benutzerfreundliche Oberfläche unterstützt 14 Sprachen und fördert eine schnelle lokale Anpassung und reduziert Missverständnisse.
Flexible Platzierung auf der Arbeitsfläche: NineFocus™ bietet vielseitige Platzierungsoptionen, die verschiedene Laboraufbauten berücksichtigen. Ob vor, auf, frei auf der Arbeitsfläche oder montiert am EasyPlace™-Elektrodenarm, das Terminal passt sich den Vorlieben des Benutzers an. Verschiedene Kabellängen ermöglichen einen sicheren Betrieb auch unter Abzugshauben.
Robust und zuverlässig: Mit einer IP52-Bewertung ist das Messgerät gegen Staubeintritt und Wassertröpfchen geschützt und gewährleistet Langlebigkeit. Ein dediziertes Anschlussfach verhindert Korrosion durch Flüssigkeitseinwirkung, während eine Schutzabdeckung das Steuerterminal vor Staub, Schmutz und Chemikalien schützt.
Umfassende Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften: Die automatische Datenübertragung zu PC-Systemen gewährleistet eine genaue Datenübertragung und erleichtert die nahtlose Einhaltung von Vorschriften wie CFR 21 Part 11 und ALCOA++, die für pH-Messgeräte mit Datenprotokollierung unerlässlich sind.
Nachhaltig und kosteneffektiv: Die InLab™ DES™-Sensoren fördern Nachhaltigkeit, indem sie Materialabfall durch eine abnehmbare Signalbrücke reduzieren, die die Messtechnik beherbergt. Nur der Sensorschaft muss am Ende seiner Lebensdauer ersetzt werden, während die Signalbrücke wiederverwendbar bleibt und verschiedene Sensormodelle innerhalb desselben Parameters unterstützt. Darüber hinaus dient ein einzelnes abnehmbares Sensorkabel mehreren Sensoren, optimiert die Arbeitsplatzgestaltung und reduziert die Kosten.
Durch die Integration dieser Funktionen bieten NineFocus™ und InLab™ DES™-Sensoren eine robuste Lösung für moderne Labore, die Präzision, Effizienz und Compliance bei jeder Messung gewährleisten.