UserName
Neue Innovative Technologie Laborausstattung
RET basic kombiniert mit IKA HUB für intelligente Labor-Workflows
September 2026 | 1 Min. Lesezeit | Von: IKA
RET basic kombiniert mit IKA HUB für intelligente Labor-Workflows
IKA RET basic mit IKA HUB
Sichere Fernsteuerung und Überwachung – ideal für den Betrieb in einem Abzug.
Der RET basic kombiniert mit IKA HUB vereint die bewährte Leistung des Magnetrührers RET basic mit dem Komfort der Fernüberwachung und -steuerung über den IKA HUB.
Das System wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen Sicherheit oberste Priorität hat, und ermöglicht es Anwendern, Prozessparameter zu überwachen und anzupassen, ohne den Abzug zu öffnen. Dadurch wird die Exposition gegenüber gefährlichen Substanzen minimiert und gleichzeitig eine sicherere Arbeitsumgebung gewährleistet.
Die mitgelieferte Dockingstation ermöglicht die Montage des IKA HUB direkt außerhalb des Abzugs, sodass der Abzug während des gesamten Experiments geschlossen bleiben kann und gleichzeitig jederzeit kontinuierlicher Zugriff auf kritische Daten gewährleistet ist.
Hauptvorteile
  • Experimente aus der Ferne überwachen und steuern für mehr Sicherheit im Labor
  • Exposition gegenüber toxischen, flüchtigen oder entzündlichen Substanzen reduzieren
  • Ideal für Hochtemperatur- und Langzeitanwendungen
  • Bis zu fünf verbundene Geräte gleichzeitig steuern und verwalten
  • Verbesserte Workflow-Effizienz und Reproduzierbarkeit von Experimenten
Erleben Sie eine intelligentere und sicherere Laborsteuerung mit dem RET basic und IKA HUB.