Rührwerke
Rührwerke sind Laborgeräte, die zum Mischen großvolumiger, viskoser Lösungen verwendet werden. Sie bestehen typischerweise aus einem Rührmotor, einem Rührblatt und einem Stativ. Der Fisher Scientific Channel bietet eine breite Palette an Rührwerken mit digitalen Anzeigen, variablen Geschwindigkeitsbereichen sowie erweiterten Sicherheits- und Steuerungsfunktionen.
IKA™ Eurostar Digitaler Laborrührer
Passt die Rührgeschwindigkeit automatisch mittels mikroprozessorgesteuerter Technologie im Bereich von 0/30–2000 U/min an.
IKA™ Eurostar Digitaler Laborrührer
Velp Scientifica™ ES Überkopf-Rührer
Analoges Rührwerk mit 15 Ncm Drehmoment, geeignet für bis zu 15 l.
Velp Scientifica™ ES Überkopf-Rührer
Heidolph™ Hei-TORQUE Core
Der Hei-TORQUE Core ist ein leichtes Rührwerk mit einem Drehmoment von 40 Ncm.
Heidolph™ Hei-TORQUE Core
Auswahlhilfe
Finden Sie das passende Rührwerk für Ihre Laborprotokolle mit unserem interaktiven Auswahlführer.
Bestellung abschließen – Tolle Angebote
Magnetrührer
Magnetrührer verwenden ein rotierendes Magnetfeld, um einen Rührfisch zu drehen und Flüssigkeiten zu mischen. Sie unterstützen Anwendungen wie Lösungsmischung, Zellkultur und chemische Reaktionen.
Magnetrührer
Mechanische Homogenisatoren
Motorbetriebene Werkzeuge zum Mahlen, Lysieren und Homogenisieren von Proben vor der molekularen Extraktion. Erhältlich als Hand- oder Tischgeräte, mit kompletten Kits inkl. Motor, Sonde und Pistill.
Mechanische Homogenisatoren
General Purpose Wipers
Allzweckwischtücher eignen sich für Reinigungs-, Desinfektions- und Absorptionsaufgaben. Erhältlich als Einweg- oder Mehrwegprodukte, einzeln, im Großpack oder als Rolle.
Allzweckwischtücher
Must Have
FAQ
Ein Überkopf-Rührer ist ein Laborgerät, das Flüssigkeiten mithilfe einer motorbetriebenen Welle und einem direkt in die Probe eingeführten Rührflügel mischt.
Im Gegensatz zu Magnetrührern, die auf einem Magnetfeld basieren und auf Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität beschränkt sind, können Überkopf-Rührer hochviskose oder großvolumige Gemische von bis zu mehreren Litern verarbeiten.
Sie eignen sich ideal für die Polymersynthese, Emulgierung, Suspensionen, viskose Reagenzien und Formulierungen im Pilotmaßstab, bei denen ein präzises Drehmoment und kontinuierliches Mischen erforderlich sind.
  • Drehmoment: Bestimmt die Fähigkeit des Rührwerks, Widerstand zu bewältigen; Motoren mit höherem Drehmoment können viskose oder dichte Materialien ohne Geschwindigkeitsverlust verarbeiten.
  • Drehzahlbereich: Antriebe mit variabler Drehzahl (typischerweise 50–2 000 U/min) ermöglichen die Optimierung für Mischvorgänge mit geringer Scherung oder Dispersionen mit hoher Scherung.
  • Impellertyp:
    • Propellerflügel sorgen für eine axiale Strömung und ermöglichen so eine homogene Flüssig-Flüssig-Vermischung.
    • Anker- oder Paddelimpeller eignen sich für hochviskose Pasten und Gele.
    • Turbinen- oder Dispergierflügel erzeugen eine starke radiale Scherung für Emulsionen.
Die Auswahl der richtigen Impellergeometrie und des richtigen Drehmoments gewährleistet eine effiziente Energieübertragung, eine gleichmäßige Scherung und reproduzierbare Ergebnisse über alle Chargengrößen hinweg.
Moderne Überkopf-Rührwerke verfügen über fortschrittliche Steuerungen und Sicherheitsvorrichtungen für Präzision und Laborsicherheit:
  • Überlast- und Blockierschutz, um Motorschäden bei übermäßiger Belastung zu verhindern.
  • Digitale Drehmomentrückmeldung und Geschwindigkeitsregelung im geschlossenen Regelkreis, um unabhängig von Viskositätsänderungen eine konstante Mischgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
  • Sanfter Start/Stopp und spritzwassergeschützte Beschleunigung, um Probenverluste zu minimieren.
  • Abgedichtete Gehäuse (IP-zertifiziert) zum Schutz vor Verschüttungen oder korrosiven Dämpfen.
  • GLP/GMP-konforme Protokollierung, USB- oder RS-232-Konnektivität und programmierbare Profile für die Rückverfolgbarkeit in regulierten Umgebungen.
Diese Funktionen verbessern die Zuverlässigkeit, die Benutzersicherheit und die Reproduzierbarkeit für anspruchsvolle Analyse- und Prozessabläufe.
Top-Marken