UserName
Fünf Dinge, die Sie beim Kauf von Analysenwaagen beachten sollten
Ausgewählte Produkte
Analytische Waagen
Eine Analysenwaage ist ein empfindliches Laborgerät, das aufgrund seiner hohen Ablesbarkeit und seiner zugluftgeschützten Wägekammer eine präzise Messung der Masse ermöglicht. Mit einer Analysenwaage ist es möglich, mit einer Genauigkeit von 0,0001 g zu messen, was sie zur idealen Wahl für pharmazeutische, industrielle, chemische sowie Lebensmittel- und Getränkelabore macht.
Sie haben normalerweise niedrigere Kapazitätsgrenzen im Vergleich zu anderen Arten von Waagen, oft im Bereich von 100g bis 200g.
Einige haben möglicherweise interne Kalibrierungsfunktionen, während andere eine externe Kalibrierung erfordern.
Für sowohl das Wiegen als auch die Kalibrierung sollten analytische Waagen auf einem Anti-Vibrationstisch platziert werden, da sie die kleinste Massenvariation erkennen können.
Merkmale wie abnehmbare Windschutzscheiben und auslaufsichere Designs können die Wartung vereinfachen und die Lebensdauer der Waage verlängern.
Beliebte Ressourcen
Top-Tipps für das Wiegen im Labor mit OHAUS
Externe Faktoren wie Temperaturschwankungen, Luftströmungen, elektromagnetische Störungen und Vibrationen können die Genauigkeit einer Analysenwaage beeinflussen.
28392-analytical-balances-1
Cubis II Ultra-Hochauflösende Waagen
Der Cubis II MCA66S zeigte ausgezeichnete Wiederholbarkeitswerte bei allen drei verschiedenen Gefäßtypen. Die Messzeit ist vergleichbar oder leicht besser im Vergleich zum getesteten Wettbewerber.
28392-analytical-balances-2
[EN] A&D Hochentwickelte analytische/Präzisionswaagen
Alle innovativen Technologien, die in den A&D Apollo integriert sind, sind darauf ausgelegt, funktionale Lösungen für die realen Probleme zu bieten, denen Benutzer in Laboren oder Fabriken gegenüberstehen.
28392-analytical-balances-3
Fünf Dinge, die Sie beim Kauf von Waagen beachten sollten
Verschiedene Waagen haben unterschiedliche Kapazitäten, von wenigen Gramm für Präzisionswaagen bis zu mehreren Tonnen für Industriewaagen. Stellen Sie sicher, dass die Kapazität und Lesbarkeit der Waage Ihren Anforderungen entsprechen.
28392-image2
Top Marken