Pipettenfüller
Pipettenfüller sind unverzichtbare Laborgeräte, die eine präzise und mühelose Handhabung von Flüssigkeiten ermöglichen. Sie verbessern die Genauigkeit und Sicherheit, indem sie ein kontrolliertes Ansaugen und Abgeben von Flüssigkeiten ermöglichen, was sie für verschiedene wissenschaftliche und medizinische Anwendungen unverzichtbar macht. Ihr ergonomisches Design sorgt für eine einfache Handhabung, reduziert die Belastung der Hände und verbessert die Effizienz im Labor.
LEICHT LESBAR
S1 Pipettenfüller
Müheloses Befüllen für präzises Pipettieren
Contec™ NeutraKlean™ Detergent with Purified Water, Sterile
GEBRAUCHSFERTIG
S1 Pipettenfüller
Müheloses Befüllen für präzises Pipettieren
Contec™ Non-Sterile CyChlor
Jetzt sparen - Exklusive Web-Angebote
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
Fisherbrand™ Messpipetten aus Glas, Klasse AS, Typ 1
Zum genauen Pipettieren von Flüssigkeiten. Fisherbrand™ Messpipetten der Klasse AS Typ 1 werden aus Kalknatronglas gefertigt. Bei Pipetten des Typs 1 befindet sich die Nullmarkierung an der Oberseite.
Universal Pipette Tips
Zentrifugenröhrchen
Zentrifugenröhrchen aus Glas- oder Kunststoff sind in einer Vielzahl von Volumina, Materialien, Konfigurationen, RCF-Werten und Verschlusstypen erhältlich. Sie werden zur Aufnahme von Flüssigkeiten während der Zentrifugation verwendet, und können steril oder unsteril sein und auf dem Röhrchen Graduierungen zur Volumenangabe haben.
Pipette Specific Tips
Thermo Scientific™ S1 Pipettenbefüller-Zubehör
Nutzen Sie Thermo Scientific™ S1 Pipettenfüllerzubehör für Ihre S1 Pipettenfüller.
Pipette Specific Tips
FAQ
Häufige Probleme bei Pipettenfüllern sind Luftblasen, Undichtigkeiten, ungleichmäßige Flüssigkeitsabgabe, Schwierigkeiten beim Ansaugen von Flüssigkeiten, Verunreinigungen, mechanische Ausfälle und Bedienungsfehler. Diese Probleme lassen sich beheben, indem man auf den richtigen Anschluss und langsames Ansaugen der Flüssigkeit achtet, um Luftblasen zu vermeiden, verschlissene Dichtungen austauscht, um Undichtigkeiten zu verhindern, regelmäßige Kalibrierungen und Reinigungen durchführt, um eine gleichmäßige Abgabe zu gewährleisten, verstopfte Filter reinigt oder austauscht, zwischen den Einsätzen gründlich reinigt, um Verunreinigungen zu vermeiden, regelmäßige Inspektionen und Wartungen durchführt, um mechanische Ausfälle zu vermeiden, und die Benutzer entsprechend schult. Regelmäßige Wartung und korrekte Verwendung sind entscheidend für die Verbesserung der Leistung und Genauigkeit von Pipettenfülle
Zur Reinigung und Wartung von Pipettenfüllern alle Teile zerlegen und mit destilliertem Wasser abspülen, mit einem milden Reinigungsmittel säubern, gründlich abspülen und bei Bedarf desinfizieren. Teile vollständig an der Luft trocknen lassen. Regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen überprüfen, verschlissene Teile ersetzen, bewegliche Teile gemäß Empfehlung schmieren und regelmäßig kalibrieren. Den Pipettenfüller an einem sauberen, trockenen Ort aufbewahren und stets die Herstellerangaben zu Reinigung, Wartung und Verwendung befolgen, um eine zuverlässige und genaue Leistung zu gewährleisten.
Häufige Probleme bei manuellen Mehrkanalpipetten sind ungleichmäßige Volumenabgabe, die durch verschlissene Dichtungen oder unsachgemäße Kalibrierung verursacht werden kann. Regelmäßige Wartung und Kalibrierung können zur Behebung dieses Problems beitragen. Undichtigkeiten können durch beschädigte oder nicht richtig sitzende Spitzen verursacht werden. Achten Sie daher darauf, dass die Spitzen korrekt angebracht sind, und ersetzen Sie beschädigte Komponenten. Durch unregelmäßige Reinigung der Pipette kann es zu Verstopfungen kommen. Regelmäßige Reinigung und sachgemäße Handhabung können dies verhindern. Ein weiteres Problem ist die Ermüdung des Benutzers, da manuelles Pipettieren mit der Zeit zu Ermüdungserscheinungen in den Händen führen kann. Die Verwendung ergonomischer Pipetten und regelmäßige Pausen können dazu beitragen, Ermüdungserscheinungen zu reduzieren. Durch die Behebung dieser häufigen Probleme durch ordnungsgemäße Wartung und Handhabung können Sie die zuverlässige Leistung Ihrer manuellen Mehrkanalpipetten sicherstellen.
KaufenSie Ihre Marken