Learn More
Axygen™ Axygen™ 0.5mL Conical Screw Cap Tubes: Vorsterilisiert
Alle ansehen Axygen Scientific ProdukteBeschreibung
Geeignet für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Restriktionsenzymen und anderen Reagenzien.
- Vorsterilisierte Kappenröhrchen haben schlaufenlose Kappen, die mit O-Ringen befestigt sind.
- O-Ring mit Gewinde für gleichmäßigen Verschluss und Zentrifugationen bis zu 20,000 x g
- Maxymum Recovery™ Schraubkappenröhrchen als Sonderbestellung für verschiedene Röhrchen erhältlich
- In einer Vielzahl von Farben für die einfache Probenidentifizierung erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Art der Kappe | Schraubverschluss |
| Zertifizierung/Konformität | RNase-, DNase-, pyrogenfrei |
| Verschlussfarbe | Durchsichtig |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Kapazität (metrisch) | 0.5 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polypropylen |
| Format | Ohne Schlaufe |
| Enthält | O-Ring |
| Anzahl pro Packung | 500/Packung |
| Mehr anzeigen |