Learn More
1,1,1-Trifluor-2,4-hexandion, 70 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-3779754
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
400-54-4
C6H7F3O2
168.12
MFCD00051306
SBRYTXXHTKCMFT-UHFFFAOYSA-N
1,1,1-trifluoro-2,4-hexanedione, 2,4-hexanedione, 1,1,1-trifluoro, 1-trifluoroacetyl butan-2-one, 1,1,1-trifluorohexan-2,4-dione, 2,4-dioxo-1,1,1-trifluorohexane, 1,1,1-trifluoro-2,4-hexane-dione, 1,1,1-trifluoro-hexane-2,4-dione, 1,1,1,-trifluoro-2,4-hexanedione, 2,4-hexanedione,1,1,1-trifluoro
67864
1,1,1-Trifluorhexan-2,4-Dion
CCC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
400-54-4
C6H7F3O2
168.12
MFCD00051306
SBRYTXXHTKCMFT-UHFFFAOYSA-N
1,1,1-trifluoro-2,4-hexanedione, 2,4-hexanedione, 1,1,1-trifluoro, 1-trifluoroacetyl butan-2-one, 1,1,1-trifluorohexan-2,4-dione, 2,4-dioxo-1,1,1-trifluorohexane, 1,1,1-trifluoro-2,4-hexane-dione, 1,1,1-trifluoro-hexane-2,4-dione, 1,1,1,-trifluoro-2,4-hexanedione, 2,4-hexanedione,1,1,1-trifluoro
67864
1,1,1-Trifluorhexan-2,4-Dion
CCC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Chemischer Name oder Material 1,1,1-Trifluoro-2,4-hexanedione
CAS Min. % 65.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 28g/mL
Siedepunkt 125.0°C
Flammpunkt 28°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 65% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3COCH2COCH2CH3
Brechungsindex 1.3931 to 1.3951
Menge 25 g
Formelmasse 168.12
Reinheit (%) 70%
Güte Eigenschaften
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,1-Trifluoro-2,4-hexanedione
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.