Learn More
1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11-Dodecamethylhexasiloxane, 96%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11-Dodecamethylhexasiloxane |
| CAS | 995-82-4 |
| Summenformel | C12H38O5Si6 |
| MDL-Nummer | MFCD00513634 |
| Menge | 25 g |
| SMILES | C[SiH](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[SiH](C)C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 430.94 |
| Reinheit (%) | 96% |