Learn More
1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxan, 95+ %, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10321390 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10321390 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10321390 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 433071000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Reduktionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 128°C
Chemischer Name oder Material 1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane
CAS 1189-93-1
Farbe Farblos
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Summenformel C6H20O2Si3
Strukturformel Si(CH3)2[OSi(CH3)2H]
Flammpunkt 20°C
Synonym 1,1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, trisiloxane, 1,1,3,3,5,5-hexamethyl, 1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, 2,4,4,6-tetramethyl-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptane, dimethylbis dimethylsilyloxy silane
InChI-Schlüssel YTEISYFNYGDBRV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)C
IUPAC-Name [(Dimethyl-$l^{3}-silanyl)oxy-dimethylsilyl]oxy-dimethylsilizium
Molekulargewicht (g/mol) 208.48
PubChem CID 6327152
Formelmasse 208.48
Reinheit (%) ≥95%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung AcroSeal Glasflasche
Brechungsindex 1.3790 to 1.382
Relative Dichte 0.822
Dichte 0.8220g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.