Learn More
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10711301 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10711301 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10175030 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
11965821 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
3 options
Artikelnummer. 10711301
Marke: Thermo Scientific Acros 216510250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3277-26-7 | C4H14OSi2 | 134.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3277-26-7
Summenformel C4H14OSi2
Molekulargewicht (g/mol) 134.33
InChI-Schlüssel KWEKXPWNFQBJAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, tetramethyldisiloxane, dimethylsilyl ether, bis dimethylsilyl ether, bis dimethylsilyl oxide, 1,3-dihydrotetramethyldisiloxane, sym-tetramethyldisiloxane, disiloxane, tetramethyl, dsstox_cid_30574, dsstox_gsid_52010
PubChem CID 6327482
IUPAC-Name Dimethylsilylidenoxonio(dimethyl)silanid
SMILES C[Si-](C)[O+]=[Si](C)C
Spezifikation
Siedepunkt 70.0°C to 71.0°C
Chemischer Name oder Material 1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
Schmelzpunkt -78.0°C
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 25 mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel [(CH3)2SiH]2O
Flammpunkt −20°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: decomposes with alcohol
Formelmasse 134.33
Reinheit (%) 97%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.3690 to 1.3710
Relative Dichte 0.76
Dichte 0.7600g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.