Learn More
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-4,4,4-trifluorbutan-1,3-dion, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10582843
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10582843 10 g 10 Gramm
10147082 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10582843 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM10326EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 306935-39-7
Summenformel C11H7F3O4
Molekulargewicht (g/mol) 260.168
MDL-Nummer MFCD01570563
InChI-Schlüssel FDLJUCOQPAGQNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1,3-benzodioxol-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 1-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 3-3,4-methylenedioxy benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, 1-benzo d 1,3 dioxol-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, maybridge1_005379, 1,3-benzodioxol-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dion, 1,3-benzodioxol-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 1,3-butanedione,1-1,3-benzodioxol-5-yl-4,4,4-trifluoro, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-4,4,4-tri-fluorobutane-1,3-dione, 1-1,3-benzodioxole-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
PubChem CID 2775368
IUPAC-Name 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-4,4,4-trifluorbutan-1,3-dion
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Formelmasse 260.17
Reinheit (%) 97%