missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

[1,1'-Biphenyl]-2-carboxylic acid, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31336216
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31336216 1 kg
31319649 5 g
31326987 10 g
31330516 500 g
31329644 100 g
31326284 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31336216 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD145331000g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material [1,1'-Biphenyl]-2-carboxylic acid
CAS 947-84-2
Summenformel C13H10O2
MDL-Nummer MFCD00002463
Menge 1 kg
SMILES C1=CC=CC(=C1C2=CC=CC=C2)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 198.22
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.