Learn More
[1,1'-Biphenyl]-3-ol, 97%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | [1,1'-Biphenyl]-3-ol |
| CAS | 580-51-8 |
| Summenformel | C12H10O |
| MDL-Nummer | MFCD00002294 |
| Menge | 25 g |
| SMILES | OC1=CC(C2=CC=CC=C2)=CC=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 170.21 |
| Reinheit (%) | 97% |