Learn More
[1,1'-Biphenyl]-4,4'-diol, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31335084
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31335084 10 g
31325294 500 g
31322336 100 g
31318095 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31335084 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1377510g
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diol
CAS 92-88-6
Summenformel C12H10O2
MDL-Nummer MFCD00002348
Menge 10 g
SMILES C2=C(C1=CC=C(O)C=C1)C=CC(=C2)O
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
Reinheit (%) 97%