Learn More
1,1-Cyclohexanediacetic Anhydride, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31027476
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31027476 5 g
31023993 25 g
31021838 100 g
31025420 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31027476 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD122425g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1-Cyclohexanediacetic Anhydride
CAS 1010-26-0
Summenformel C10H14O3
MDL-Nummer MFCD00040292
Menge 5 g
SMILES O=C(O1)CC2(CCCCC2)CC1=O
Molekulargewicht (g/mol) 182.22
Reinheit (%) 98%