missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid dimethyl ester, 95%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31432997
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31432997 500 g
31432520 25 g
31429927 5 g
31415256 100 g
31429369 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31432997 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD125285500g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid dimethyl ester
CAS 6914-71-2
Summenformel C7H10O4
MDL-Nummer MFCD00192079
Menge 500 g
SMILES COC(=O)C1(CC1)C(=O)OC
Molekulargewicht (g/mol) 158.15
Reinheit (%) 95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.