missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,1'-(Decane-1,10-diyl)bis(N-octylpyridin-4(1H)-imine) dihydrochloride, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31428744
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31428744 1 g
31427090 25 g
31419770 5 g
31418061 250 mg
31420414 10 g
31428037 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31428744 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1417351g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,1'-(Decane-1,10-diyl)bis(N-octylpyridin-4(1H)-imine) dihydrochloride
CAS 70775-75-6
Summenformel C36H64Cl2N4
MDL-Nummer MFCD01938808
Menge 1 g
SMILES CCCCCCCC/N=C1C=CN(CCCCCCCCCCN(C=C/2)C=CC2=N/CCCCCCCC)C=C/1.[H]Cl.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 623.83
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.