missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,1-Dichlorpropen, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Menge:
1 mL
Verpackung:
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Beschreibung
Beinhaltet
Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
1,1-Dichlorpropen | 563-58-6 | 1000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,1-Dichloropropene |
CAS | 563-58-6, 67-56-1 |
CAS Min. % | 0.1, 99.9 |
CAS Max. % | 0.1, 99.9 |
Summenformel | C3H4Cl2 |
InChI-Schlüssel | ZAIDIVBQUMFXEC-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC=C(Cl)Cl |
IUPAC-Name | 1,1-Dichlorprop-1-en |
Molekulargewicht (g/mol) | 110.965 |
PubChem CID | 11245 |
Mehr anzeigen |
Produkt nur für den Laborgebrauch
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'