Learn More
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10414895 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10414895 5 g Glasflasche 5 Gramm
10208423 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10414895 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 389970050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3923-52-2 | C15H12O | 208.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3923-52-2
Summenformel C15H12O
Molekulargewicht (g/mol) 208.26
MDL-Nummer MFCD00041570
InChI-Schlüssel SMCLTAARQYTXLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-diphenyl-2-propyn-1-ol, diphenylethinylcarbinol, ethynyldiphenylmethanol, 1,1-diphenylpropargyl alcohol, diphenylethynylcarbinol, 3,3-diphenyl-3-hydroxy-1-propyne, benzenemethanol, .alpha.-ethynyl-.alpha.-phenyl, 2-propyn-1-ol, 1,1-diphenyl, benzenemethanol, alpha-ethynyl-alpha-phenyl, benzenemethanol, a-ethynyl-a-phenyl
PubChem CID 92976
IUPAC-Name 1,1-Diphenylprop-2-yn-1-ol
SMILES OC(C#C)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 1-Diphenyl-2-propyn-1-ol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 46.0°C to 50.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 183.0°C (20.0 mmHg)
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 208.26
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle