Learn More
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439407
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11439407 25 g 25 Gramm
11429407 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439407 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21428.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3923-52-2 | C15H12O | 208.26 g/mol
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet. Es wird in der Medizin verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3923-52-2
Summenformel C15H12O
Molekulargewicht (g/mol) 208.26
MDL-Nummer MFCD00041570
InChI-Schlüssel SMCLTAARQYTXLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-diphenyl-2-propyn-1-ol, diphenylethinylcarbinol, ethynyldiphenylmethanol, 1,1-diphenylpropargyl alcohol, diphenylethynylcarbinol, 3,3-diphenyl-3-hydroxy-1-propyne, benzenemethanol, .alpha.-ethynyl-.alpha.-phenyl, 2-propyn-1-ol, 1,1-diphenyl, benzenemethanol, alpha-ethynyl-alpha-phenyl, benzenemethanol, a-ethynyl-a-phenyl
PubChem CID 92976
IUPAC-Name 1,1-Diphenylprop-2-yn-1-ol
SMILES OC(C#C)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol
Schmelzpunkt 44°C to 48°C
Siedepunkt 179°C to 180°C (18 mmHg)
Flammpunkt 113°C (235°F)
Menge 25 g
Beilstein 514549
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 208.26
Reinheit (%) 99%