Learn More
1,1-Diphenylethylen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457077
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11457077 10 g 10 Gramm
11404250 25 g 25 Gramm
11414250 100 g 100 Gramm
11467077 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11457077 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14434.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
1,1-Diphenylethylen, 98 %, C14H12, CAS-Nummer-530-48-3, unii-bx0l5b6lll, 1,1-Diphenylethen, 1,1-Diphenylethylen, 1-Phenylethenylbenzol, 1-Phenylvinylbenzol, Ethen-1,1-Diyldibenzol, bx0l5b6ll, alpha-Phenylstyrol, Benzol, 1,1'-Ethenylidenbis, as-Diphenylethylen, 250 g, 1099062
1,1-Diphenylethylene is used in the preparation of 2-chloro-1,1-diphenyl-ethene by reacting with benzeneseleninyl chloride and aluminum(III) chloride as reagents. It acts as an intermediate in organic synthesis as well as in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,1-Diphenylethylen wird bei der Herstellung von 2-Chlor-1,1-Diphenyl-Ethen verwendet, indem mit Benzeneselinylchlorid und Aluminium(III)-chlorid als Reagenzien reagiert. Es dient als Zwischenprodukt sowohl in der organischen Synthese als auch in der Pharmazie.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol, Chloroform und Äther. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 530-48-3
Summenformel C14H12
Molekulargewicht (g/mol) 180.25
MDL-Nummer MFCD00008583
InChI-Schlüssel ZMYIIHDQURVDRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-diphenylethylene, ethene-1,1-diyldibenzene, 1,1-diphenylethene, benzene, 1,1'-ethenylidenebis, 1-phenylethenyl benzene, unii-bx0l5b6lll, as-diphenylethylene, .alpha.-phenylstyrene, 1-phenylvinyl benzene, bx0l5b6lll
PubChem CID 10740
IUPAC-Name 1-phenylethenylbenzol
SMILES C=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1-Diphenylethylene
Schmelzpunkt 5°C to 7°C
Dichte 1.023
Siedepunkt 270°C to 271°C
Flammpunkt 136°C (276°F)
Brechungsindex 1.6065
Menge 10 g
Beilstein 1099062
Merck Index 14,3323
Löslichkeitsinformationen Miscible with methanol,chloroform and ether. Insoluble in water.
Formelmasse 180.25
Reinheit (%) 98%