Learn More
1,1-Diphenylhydrazinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15423037
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15423037 5 g 5 Gramm
11443664 25 g 25 Gramm
11453664 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15423037 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11289.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 530-47-2 | C12H13ClN2 | 220.7 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 530-47-2
Summenformel C12H13ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 220.7
MDL-Nummer MFCD00012950
InChI-Schlüssel MIVUDWFNUOXEJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-diphenylhydrazine hydrochloride, n,n-diphenylhydrazine hydrochloride, unii-o8100cbz4n, diphenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 1,1-diphenyl-, monohydrochloride, n,n-diphenylhydrazinium 1+ chloride, 1,1-diphenylhydrazine hcl, 1,1-diphenylhydrazine monohydrochloride, aminodiphenylamine, chloride, hydrazine, 1,1-diphenyl-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 10738
IUPAC-Name 1,1-diphenylhydrazin;hydrochlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1-Diphenylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼163°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 3569340
Merck Index 14,3325
Formelmasse 220.7
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1-Diphenylhydrazine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1-Diphenylhydrazine hydrochloride