Learn More
1-(1-Hydroxy-4-Methyl-2-Phenylazo)-2-Naphthol-4-Sulfonsäure, Pure, Metallindikator, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10627222 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasgefäß
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10627222 5 g Glasgefäß 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10627222 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. H/2350/44
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
CAS 3147-14-6
Schmelzpunkt 300 °C
Farbe Schwarz
Verpackung Glasgefäß
Summenformel C17H14N2O5S
MDL-Nummer 11656
Menge 5 g
Synonym calmagite, calmagite, indicator grade, 1-naphthalenesulfonic acid, 3-hydroxy-4-2-hydroxy-5-methylphenyl azo, 3-hydroxy-4-6-hydroxy-m-tolyl azo-1-naphthalenesulfonic acid, calmagite indicator grade, 1-naphthalenesulfonic acid, 3-hydroxy-4-2-2-hydroxy-5-methylphenyl diazenyl, vbrnloqcbcpphl-uhfffaoysa-n, calmagite metalindicatorforca,mgetc., 3-hydroxy-4-2-hydroxy-5-methyl-phenylazo-1-naphthalenesulfonic acid, e-3-hydroxy-4-2-hydroxy-5-methylphenyl diazenyl naphthalene-1-sulfonic acid
InChI-Schlüssel ASFVMSDYPYMUFL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)NN=C2C3=CC=CC=C3C(=CC2=O)S(=O)(=O)O
IUPAC-Name 4-[(2-Hydroxy-5-Methylphenyl)Hydrazinyliden]-3-Oxonaphthalin-1-Schwefelsäure
Molekulargewicht (g/mol) 358.368
PubChem CID 6364506
Formelmasse 358,38 g/mol
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Calmagite
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.