Learn More
1,11-Undecandicarboxylsäure, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2689402
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
505-52-2
C13H24O4
244.33
MFCD00002740
DXNCZXXFRKPEPY-UHFFFAOYSA-N
brassylic acid, 1,11-undecanedicarboxylic acid, brassilic acid, 1,13-tridecanedioic acid, brassylate, unii-pl3iq40c34, undecane-1,11-dicarboxylic acid, tridecanedioate, dsstox_cid_1683, dsstox_rid_76281
10458
CHEBI:73718
Tridecandiosäure
C(CCCCCC(=O)O)CCCCCC(=O)O
505-52-2
C13H24O4
244.33
MFCD00002740
DXNCZXXFRKPEPY-UHFFFAOYSA-N
brassylic acid, 1,11-undecanedicarboxylic acid, brassilic acid, 1,13-tridecanedioic acid, brassylate, unii-pl3iq40c34, undecane-1,11-dicarboxylic acid, tridecanedioate, dsstox_cid_1683, dsstox_rid_76281
10458
CHEBI:73718
Tridecandiosäure
C(CCCCCC(=O)O)CCCCCC(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 11-Undecanedicarboxylic acid
Namenshinweis 94%
CAS Min. % 92.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 112.0°C to 114.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HO2C(CH2)11CO2H
Menge 5 g
Beilstein 02,731
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether
Formelmasse 244.33
Reinheit (%) ≥92%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,11-Undecanedicarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.