Learn More
1-(2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-((4-(phenylthio)benzyl)oxy)ethyl)-1H-imidazole nitrate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31430907
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31430907 1 g
31428752 5 g
31417546 25 g
31421262 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 31430907 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1302811g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-((4-(phenylthio)benzyl)oxy)ethyl)-1H-imidazole nitrate
CAS 73151-29-8
Summenformel C24H21Cl2N3O4S
MDL-Nummer MFCD00941391
Menge 1 g
SMILES ClC1=CC=C(C(OCC2=CC=C(SC3=CC=CC=C3)C=C2)CN4C=CN=C4)C(Cl)=C1.O[N+]([O-])=O
Molekulargewicht (g/mol) 518.41
Reinheit (%) 98%