Learn More
1-[2-(2,4-Difluorophenyl)-2,3-Epoxypropyl]-1H-1,2,4-Triazol, TRC
Artikelnummer. 30008127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008127 100 mg 100 Milligramm
30005354 500 mg 500 Milligramm
30010222 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008127 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD446045100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86386-76-7
Summenformel C11 H9 F2 N3 O
Molekulargewicht (g/mol) 237.21
Synonym 1H-1,2,4-Triazole, 1-[[2-(2,4-difluorophenyl)-2-oxiranyl]methyl]-, 1H-1,2,4-Triazole, 1-[[2-(2,4-difluorophenyl)oxiranyl]methyl]- (9CI), 1-[[2-(2,4-Difluorophenyl)-2-oxiranyl]methyl]-1H-1,2,4-triazole, 1-[2-(2,4-Difluorophenyl)-2,3-epoxypropyl]-1H-1,2,4-triazole, 1-[[2-(2,4-Difluorophenyl)oxiranyl]methyl]-1H-1,2,4-triazole, 2-(2,4-Difluorophenyl)-2,3-epoxy-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propane, 2-(2,4-Difluorophenyl)-2-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxirane, 1-[[(2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)oxiran-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole
IUPAC-Name 1-[[2-(2,4-Difluorophenyl)Oxiran-2-yl]methyl]-1,2,4-Triazol
SMILES Fc1ccc(c(F)c1)C2(Cn3cncn3)CO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[2-(2,4-Difluorophenyl)-2,3-epoxypropyl]-1H-1,2,4-triazole
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H9F2N3O/c12-8-1-2-9(10(13)3-8)11(5-17-11)4-16-7-14-6-15-16/h1-3,6-7H,4-5H2
Formelmasse 237.0714