Learn More
1-[2-(2,4-Difluorophenyl)-2,3-Epoxypropyl]-1H-1,2,4-Triazol, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1-[2-(2,4-Difluorophenyl)-2,3-epoxypropyl]-1H-1,2,4-triazole |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H9F2N3O/c12-8-1-2-9(10(13)3-8)11(5-17-11)4-16-7-14-6-15-16/h1-3,6-7H,4-5H2 |
| Formelmasse | 237.0714 |