Learn More
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadien, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-179201
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
4045-44-7
C10H16
136.11
MFCD00001354
WQIQNKQYEUMPBM-UHFFFAOYSA-N
1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadiene, pentamethylcyclopentadiene, cyclopentadiene, 1,2,3,4,5-pentamethyl, 1,3-cyclopentadiene, 1,2,3,4,5-pentamethyl, 1,3-cyclopentadiene, pentamethyl, 1,2,3,4,5-pentamethyl-1,3-cyclopentadiene, pubchem20101, acmc-209je4, wqiqnkqyeumpbm-uhfffaoysa, 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadien
77667
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopenta-1,3-dien
CC1C(=C(C(=C1C)C)C)C
4045-44-7
C10H16
136.11
MFCD00001354
WQIQNKQYEUMPBM-UHFFFAOYSA-N
1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadiene, pentamethylcyclopentadiene, cyclopentadiene, 1,2,3,4,5-pentamethyl, 1,3-cyclopentadiene, 1,2,3,4,5-pentamethyl, 1,3-cyclopentadiene, pentamethyl, 1,2,3,4,5-pentamethyl-1,3-cyclopentadiene, pubchem20101, acmc-209je4, wqiqnkqyeumpbm-uhfffaoysa, 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadien
77667
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopenta-1,3-dien
CC1C(=C(C(=C1C)C)C)C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis orange-gelb
Dichte 0.8700g/mL
Siedepunkt 58°C (13.0 mmHg)
Flammpunkt 44°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4725 to 1.4755
Menge 1 mL
Relative Dichte 0.87
Formelmasse 136.11
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig