Learn More
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10266180 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10266180 5 g Glasflasche 5 Gramm
10711945 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10266180 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 175810050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2217-40-5 | C10H14ClN | 183.68 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2217-40-5
Summenformel C10H14ClN
Molekulargewicht (g/mol) 183.68
MDL-Nummer MFCD00001740
InChI-Schlüssel DETWFIUAXSWCIK-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1-aminotetralin, aminotetralin, 1-amino-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene, aminotetralin czech, tetrahydro-beta-naphthylamine, 1-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydronaphthylamine, beta-1,2,3,4-tetrahydronaphthylamine
PubChem CID 18066
IUPAC-Name 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amin
SMILES [Cl-].[NH3+]C1CCCC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0200g/mL
Siedepunkt 246.0°C to 247.0°C (714.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5625 to 1.5645
Menge 5 g
Beilstein 12,12
Relative Dichte 1.02
Formelmasse 147.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit