Learn More
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10700761 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10700761 1 g Glasflasche 1 Gramm
10590204 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10700761 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 271880010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 530-91-6 | C10H12O | 148.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 530-91-6
Summenformel C10H12O
Molekulargewicht (g/mol) 148.2
MDL-Nummer MFCD00045575
InChI-Schlüssel JWQYZECMEPOAPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthol, 2-hydroxytetralin, 2-tetralinol, 2-hydroxytetraline, beta-tetralol, tetrahydronaphthol-2, 2-naphthalenol, 1,2,3,4-tetrahydro, .beta.-tetralol, ac-tetrahydro-beta-naphthol, 2-naphthol, 1,2,3,4-tetrahydro
PubChem CID 10747
IUPAC-Name 1,2,3,4-Ttrahydronaphthalen-2-ol
SMILES C1CC2=CC=CC=C2CC1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 15.5°C
Farbe Braun bis gelb
Siedepunkt 140°C (12.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5620 to 1.564
Menge 1 g
Merck Index 15, 9369
Formelmasse 148.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.