Learn More
1,2,3,4-Tetrahydro-2-Naphthylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472799
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15472799 5 g 5 Gramm
15462799 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15472799 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H66652.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2954-50-9 | Molecular Formula: C10H13N | Molecular Weight: 147.221 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2954-50-9
Summenformel C10H13N
Molekulargewicht (g/mol) 147.221
MDL-Nummer MFCD00045577
InChI-Schlüssel LCGFVWKNXLRFIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthylamine, 2-aminotetralin, 2-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro-naphthalen-2-ylamine, chembl30294, 2-1,2,3,4-tetrahydronaphthylamine, 2-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 2-amino-tetralin, tetralin-2-amine
PubChem CID 34677
IUPAC-Name 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amin
SMILES C1CC2=CC=CC=C2CC1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthylamine
Menge 5 g
Beilstein 1102357
Formelmasse 147.1
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest