Learn More
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-amine, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31066209
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31066209 1 g
31057234 5 g
31064421 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31066209 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD121161g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-amine
CAS 2217-40-5
Summenformel C10H13N
MDL-Nummer MFCD00001740
Menge 1 g
SMILES NC1CCCC2=C1C=CC=C2
Molekulargewicht (g/mol) 147.22
Reinheit (%) 98%